Learn More
Novus Biologicals™ Q-VD-OPH Inhibitor Peptide
Artikelnummer. p-5538753 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
3 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 18748003
Marke: Novus Biologicals™ NBP229391
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Applications: Functional, In vitro assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 1 mg