Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PHOENIX-90
Artikelnummer. p-7160874 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15967386
Marke: asecos™ 3214904030003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
  • Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 522 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Ausführung der Tür Gefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 1953 mm
Innenhöhe (metrisch) 1647 mm
Enthält Transportsockel in Bedienhöhe
Modell Q90.195.120.FD
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 474,50 kg
Außenbreite (metrisch) 1193 mm
Innenbreite (metrisch) 1050 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Höhe (metrisch) Öffnung 90 mm
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank