Learn More
MP Biomedicals™ pZerve Cryokonservierungslösung
Artikelnummer. p-8015224 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
60 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 15757879
Marke: MP Biomedicals™ 0920303M2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Kryokonservierungslösung, die kein Dimethylsulfoxid (DMSO) und kein Serum enthält.
pZerve wurde erfolgreich mit einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt, darunter Mastzellen, dendritische und mesenchymale Zellen. Es kann für Zellen verwendet werden, die in serumfreiem oder serumhaltigem Medium kultiviert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Lösung
Produkttyp Medien für die Kryokonservierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 60 mL
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Beschreibung pZerve Medien für die Kryokonservierung