missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrrol-2-Thiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15464408
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37488-45-2
Summenformel C5H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.177
MDL-Nummer MFCD00123524
InChI-Schlüssel KJEMJZMJDZLKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-thiocarboxamide, pyrrole-2-carbothioamide, 1h-pyrrole-2-carbothioicacid;amide
PubChem CID 13589313
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-2-Carbothioamid
SMILES C1=CNC(=C1)C(=S)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyrrole-2-thiocarboxamide
Menge 1 g
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'