Learn More
Pyrrol-2-carboxaldoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrrole-2-carboxaldoxime |
Schmelzpunkt | 163°C to 166°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 108674 |
Formelmasse | 110.12 |
Reinheit (%) | 97% |