Learn More
Pyridin, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Artikelnummer.: 15634010
Pyridin, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15634010
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Artikelnummer. 15634010
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 33553500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62.6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Dampfdruck 20mmHg (25 °C), 10 mmHg (13.2 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Formelmasse 79.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Name des Produkts
Pyridin, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Honeywell >