Learn More
Pyridin, >99.5 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308147
Pyridin, >99.5 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308147
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11308147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022905.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 4 ppm, H2O 0.05 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 1 L
Flammpunkt 20°C (68°F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30L724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number022905.K7,022905.M1,022905.K2
ChargennummerY30K631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number022905.K7,022905.M1,022905.0F,022905.K2
ChargennummerX28K963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number022905.K7,022905.M1,022905.0F,022905.K2
ChargennummerX04K962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number022905.K7,022905.M1,022905.0F,022905.K2
ChargennummerX04K980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number022905.K7,022905.M1,022905.0F,022905.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyridine
Name des Produkts
Pyridin, >99.5 %, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >