Learn More
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10562041
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562041
Gehäuse 5mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10562041
Marke: Thermo Scientific Acros 214560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1,0500g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 20°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.507
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge Gehäuse 5mL
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Schmelzpunkt -41.0°C
Siedepunkt 114.4°C
Summenformel C5H5N
MDL-Nummer MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Formelmasse 84.14
Güte NMR
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number214560050
ChargennummerA0453852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number214560050
ChargennummerA0398826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number214560050
ChargennummerA0399684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number214560050
ChargennummerA0392161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number214560050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, enthält 1 v/v% TMS, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >