Learn More
Pyridin, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10124433
Pyridin, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10124433
500 mL, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10124433
Marke: Fisher Chemical P/7960/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
C5H5N, CAS-Nummer-110-86-1, Azabenzene, Azin, Caswell Nr. 717, piridina, piridina italienisch, pirydyna, pirydyna polnisch, Pyridin, Pyridin deutsch, RCRA Abfallnummer u196, 2.5L, 115 °C, CHEBI:16227, Farblos, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, Pyridin, -42 °C, 11732, 79.102
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer 11732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
pH 8.5
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 115°C
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPaS at 20°C
Formelmasse 79.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >