Learn More
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490490
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490490
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11490490
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019378.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, H2O0.1 %, Cl 0.001 %, SO40.001 %, NH30.002 %, Cu 5 ppm, Reduktionsstoffe P.T., Löslichkeit in Wasser P.T.
As polar, basic, low-reactive solvent, precursor, and reagent, pyridine finds wide range of applications in pharmaceuticals, agrochemicals and in the manufacture of dyes and rubber. Further it is used in the textile industry to improve network capacity of cotton. Pyridine finds applications in specialty chemical reagents like Cornforth reagent (pyridinium dichromate, PDC), pyridinium chlorochromate (PCC), the Collins reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine) and the Sarret reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine). Pyridine is a widely used ligand in coordination chemistry. Pyridine-base adducts like pyridine-borane (C5H5NBH3) and pyridine-sulfur trioxide (C5H5NSO3) are widely used owing to their superior characteristics in their reactivity and solubility characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt °C to 42°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 20°C (68°F)
Zündpunkt 482°C (900°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01F048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerM30L720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerU01F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerJ15Y859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerW30K925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
Name des Produkts
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals >