Learn More
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464054
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464054
500 mL
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Artikelnummer. 11464054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12005.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als polares, basisches, reaktives Lösungsmittel, Ausgangsprodukt und Reagenz findet Pyridin ein breites Spektrum von Anwendungen für Pharmazeutika, Agrochemikalien und bei der Herstellung von Farbstoffen und Gummi. Darüber hinaus wird es in der Textilindustrie zur Verbesserung der Netzkapazität von Baumwolle eingesetzt. Pyridin findet Anwendungen in chemischen Spezialreagenzien wie Cornforth Reagenz (Pyridinium-dichromat, PDC), Pyridinium-chlorochromat (PCC), Collins Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin) und dem Sarret Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin). Pyridin ist ein weit verbreiteter Ligand in der Koordinationschemie. Pyridin-Basen-Addukte wie Pyridin-Boran und Pyridin-Schwefel-Trioxid werden aufgrund überlegener Reaktivität und Löslichkeit häufig verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, PET-Ether und Ölen.
Hinweise
Pyridin ist bei normalen Temperaturen und Drücken stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt °C to 42°C
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 20°C (68°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
Prozentgehaltsbereich ≥99%
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12005.0F,A12005.0D,A12005.AP
ChargennummerP05K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog NumberA12005.0F,A12005.0D,A12005.AP
ChargennummerA0458842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog NumberA12005.0F,A12005.0D,A12005.AP
ChargennummerY27J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog NumberA12005.0F,A12005.0D,A12005.AP
Chargennummer10241080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA12005.0F,A12005.0D,A12005.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pyridine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >