Learn More
Pyridin-3-Boronsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348126
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung phosphinfreier Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, regioselektiver Suzuki-Miyaura-Kupplung und Tandem-Palladium-katalysierter intermolekularer Aminocarbonylierung und -Annulation, N-Arylierung mit Kupferacetylacetonat-Katalysatoren, kupfervermittelter Cyanierung und regioselektiver Cyanierung von elektronenreichen Benzolen, neuen linearen Poly(phenylpyridyl)-Ketten durch Suzuki-Kupplung und Oligopyridyl-Falten als Nachahmer von a-helix twist.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-25-7
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD00674177
InChI-Schlüssel ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
IUPAC-Name 3-Pyridinyl-boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 471943
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 122.92