Learn More
Pyridin-2 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Pyridine-2-boronic acid is used as a key starting material for the formation of pyridyl boronic ester such as pyridine-2-boronic acid dimethyl ester. Furthermore, the dimethyl ester reacts with bromquinoline to prepare the 2-pyridyl derivative of quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-Boronsäure wird als Hauptstartmaterial für die Bildung von Pyridylboronester wie Pyridin-2-Boronsäure-Dimethylester verwendet. Weiterhin reagiert der Dimethylester mit Bromchinolin, um das 2-Pyridylderivat von Chinolin herzustellen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Pyridin-2-Boronsäure wird als Hauptstartmaterial für die Bildung von Pyridylboronester wie Pyridin-2-Boronsäure-Dimethylester verwendet. Weiterhin reagiert der Dimethylester mit Bromchinolin, um das 2-Pyridylderivat von Chinolin herzustellen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-2-boronic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 122.92 |
Reinheit (%) | 95% |