Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
126.77 € - 366.71 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Zellkultur-Petrischale
Kanten Mit Beads
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17273564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
70165-60
60 mm 15 mm
152.44 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17233564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
70165-100
100 mm 10 mm
129.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17243564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
70165-101
100 mm 15 mm
126.77 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17263564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
70165-152
150 mm 20 mm
366.71 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17253564
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
70165-102
100 mm 20 mm
128.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
These flat, clear dishes are made from soda lime silica glass and will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength. The bead also provides a means to equally space the side walls of the bottom and cover, thereby reducing the capillary action of the condensed moisture on the sides. They are not affected chemically or thermally by any of the methods commonly employed in laboratories where sterilization is routinely used. The covered dish is not airtight. Bottoms also have a triangular enamel reference point for serial dilutions.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Rund
Mit Beads
12/Packung
Kalknatronglas
Zellkultur-Petrischale
24/Karton
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes