Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
Marke:  Corning™ 70165-102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17253564
  • 128.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese flachen, transparenten Schalen bestehen aus Kalk-Natron-Kieselglas und widerstehen wiederholter Sterilisation (nass oder trocken). Der Rollrand an den Kanten gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Die Wulst bietet auch die Möglichkeit, die Seitenwände des Bodens und der Abdeckung gleichmäßig zu verteilen und so die Kapillarwirkung der kondensierten Feuchtigkeit an den Seiten zu reduzieren. Sie werden weder chemisch noch thermisch durch eine der häufigen Labormethoden beeinflusst, bei denen die Sterilisation routinemäßig durchgeführt wird. Die abgedeckte Schale ist nicht luftdicht. Die Böden haben darüber hinaus einen dreieckigen Lackreferenzpunkt zur seriellen Verdünnungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Rund
Mit Beads
12/Packung
100 mm
Kalknatronglas
Zellkultur-Petrischale
24/Karton
20 mm
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes > 100 x 20 mm