Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17233564 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 17233564
Marke: Corning™ 70165100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These flat, clear Pyrex Vista dishes will withstand repeated sterilization (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mechanical strength.
Diese flachen, transparenten Schalen bestehen aus Kalk-Natron-Kieselglas und widerstehen wiederholter Sterilisation (nass oder trocken). Der Rollrand an den Kanten gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Die Wulst bietet auch die Möglichkeit, die Seitenwände des Bodens und der Abdeckung gleichmäßig zu verteilen und so die Kapillarwirkung der kondensierten Feuchtigkeit an den Seiten zu reduzieren. Sie werden weder chemisch noch thermisch durch eine der häufigen Labormethoden beeinflusst, bei denen die Sterilisation routinemäßig durchgeführt wird. Die abgedeckte Schale ist nicht luftdicht. Die Böden haben darüber hinaus einen dreieckigen Lackreferenzpunkt zur seriellen Verdünnungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Zellkultur-Petrischale
Kanten Mit Beads
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 12/Packung
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm