Learn More
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung Artikelnummer.: 15787917
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung
Artikelnummer. 15787917
150 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
600 ml
Artikelnummer. 15787917
Marke: Pyrex 1004150
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für längere Lebensdauer und erhöhte Anwendersicherheit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand und Ausguss, weniger bruchanfällig beim Waschen usw.
  • Dickere Wände und schwerere Basis
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 10/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung >