Learn More
Pyrex™ Quadratische Standfüße aus Kunststoff
Artikelnummer. 11343574
Click to view available options
Beschreibung:
For 25mL Measuring Cylinder
Für 10-ml-Messzylinder
Für 100-ml-Messzylinder
Für 250-ml-Messzylinder
Für 50-ml-Messzylinder
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11343574
Marke: Pyrex 4500/02M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Glaszylindern.
  • Aus Polyethylen
  • Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Beschreibung Für 50-ml-Messzylinder
Menge 10/Packung
Form Rund
Base Type Quadratisch
Typ Messzylinder