Learn More
Pyrex™ Quadratische Standfüße aus Kunststoff
Click to view available options
Beschreibung:
For 25mL Measuring Cylinder
Für 10-ml-Messzylinder
Für 100-ml-Messzylinder
Für 250-ml-Messzylinder
Für 50-ml-Messzylinder
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Aus Polyethylen
- Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PE (Polyethylen) |
| Beschreibung | Für 10-ml-Messzylinder |
| Menge | 10/Packung |
| Form | Rund |
| Base Type | Quadratisch |
| Typ | Messzylinder |