Learn More
Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas Der Pyrex™ Short Stem Glas-Trichter mit 60° Schüsselwinkeln ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
57.03 € - 336.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NF B 35 032 |
---|---|
Produkttyp | Trichter mit kurzem Stiel |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12529945
|
Pyrex
2140/03M |
70 mm | 125 mm | 70 bis 90mm (Filterpapierformat) | 75 mm |
277.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12595067
|
Pyrex
2140/06M |
80 mm | 144 mm | 90 bis 150mm (Filterpapierformat) | 82 mm |
333.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12099907
|
Pyrex
2140/11M |
125 mm | 220 mm | 185 bis 240 mm (Filterpapierformat) | 122 mm |
57.03 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11307944
|
Pyrex
2140/14M |
200mm | 345 mm | 320 bis 385 mm (Filterpapierformat) | 193mm |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11397934
|
Pyrex
2140/12M |
150 mm | 270 mm | 240 bis 270mm (Filterpapierformat) | 154 mm |
67.42 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12585067
|
Pyrex
2140/01M |
35 mm | 60 mm | 45 bis 55mm (Filterpapierformat) | 35 mm |
184.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11347934
|
Pyrex
2140/02M |
45 mm | 78 mm | 55 bis 70mm (Filterpapierformat) | 45 mm |
201.76 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11992568
|
Pyrex
2140/10M |
105 mm | 186 mm | 150 bis 185mm (Filterpapierformat) | 106 mm |
336.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Glastrichter mit kurzem Stiel und 60° Schüsselwinkel ermöglicht eine präzise Anpassung des Filterpapiers.
- Trichterwinkel von 60° für passgenaues Filterpapier
- Hergestellt aus chemisch und hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
NF B 35 032 | |
Trichter mit kurzem Stiel |