Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas ohne Stopfen
130.15 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
15.000 ml
20.000 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Beschreibung
Hergestellt aus hochfestem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Enghals-Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind ideal für die Aufbewahrung von Chemikalien im Labor.Als Verschluss dienen Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ungeschliffener Hals für Gummistöpsel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
- Entspricht ISO 4796
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 44mm |
Menge | Je |
Halsausführung | Nicht geschliffen |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
Closure Included | Nein |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 315 mm |
Durchmesser (metrisch) | 187 mm |