Learn More
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form Artikelnummer.: 11987564
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Artikelnummer. 11987564
100 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Artikelnummer. 11987564
Marke: Pyrex 1000/04D
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien. Pyrex™ Niedrige Griffin-Messbecher sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungspunkt erhältlich.
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien.Pyrex™ Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungsbereich erhältlich.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Wärmeleistung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 70 mm
Menge 10/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Scale Weiße Skala mit Graduierung
Product Information
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    17
    Minuten
    36
    Sekunden
    50
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    17
    Minuten
    36
    Sekunden
    50
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form >