Learn More
Azlon™ Labware Reinigungsmittel
Ohne Chlorbleiche, Phosphate oder Enzyme. Dank seiner herausragenden Reinigungswirkung eignet sich das Lipsol™ Labware Reinigungsmittel optimal zur Reinigung von Glas, Kunststoff, Gummi, Keramik und Edelstahl. Das oberflächenwirksame Reinigungsmittel ist kostengünstig, nicht korrodierend, nicht reizend und vollständig biologisch abbaubar.
Marke: Azlon™ 40023
100.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.08900kg
Beschreibung
- Dank seiner herausragenden Reinigungsleistung optimal zur Reinigung von Glas, Kunststoff, Gummi, Keramik und Edelstahl geeignet
- Günstiger Preis
- Nicht korrodierendes, nicht reizendes und vollständig biologisch abbaubares oberflächenaktives Reinigungsmittel
- Frei von Chlorbleichmitteln, Phosphaten und Enzymen
Spezifikation
Lipsol Reinigungsmittel | |
10,78 bei 20 °C | |
100 °C | |
2 Packungen | |
5 l |
Flüssigkeit | |
Durchsichtig | |
Ideal zur Verwendung mit Glaswaren in Labors, Kunststoffen, Gummi, Keramik und Edelstahl | |
169.07 oz. |