Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas erleichtern dank ihres weiten Halses das Einführen von Rührschaufeln sowie das einfache Entfernen fester Rückstände.
Marke: Quickfit FR5LF
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
- Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
- Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
Spezifikation
5000 ml | |
Zur Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln und Halteklammern | |
Weit | |
222 mm |
Borosilikatglas | |
245 mm | |
Rund |