Learn More
Pyrex™ Labware Vorratsflasche aus Polyethylen
Mit dieser leicht zu befüllenden Quetschflasche lassen sich Flüssigkeiten in Sofnol Büretten einfüllen. Die Pyrex™ Labware Vorratsflasche aus Polyethylen ist ein Ersatzteil für die Sofnol Bürette der Klasse B mit automatischer Nullpunktkorrektur und Befestigungsklemme
15.30 € - 28.20 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sofnol Bürette |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Reservoirflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343544
|
Pyrex
3299/06 |
1000 ml |
28.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11333544
|
Pyrex
3299/04 |
500 ml |
15.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Polyethylen
- Quetschflasche
- Verwendung mit Sofnol Bürette
- Zusammendrücken der Flasche zum Füllen der Bürette
- Bei nachlassendem Druck fließt überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche und die Bürette wird auf Null gestellt
- Verwendung für Flüssigkeitstests
Spezifikation
Sofnol Bürette | |
Polyethylen | |
Reservoirflasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Vorratsflasche aus Polyethylen