Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse B
Artikelnummer. p-8002602
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12114232
Marke: Pyrex 3295/08
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit PTFE-Schlüssel erleichtern dank weißer Emaillegraduierungen das Abmessen von dunklen Lösungen.
  • Entspricht ISO 385
  • Austauschbare Schließelemente aus PTFE ermöglichen schmierfettfreie Betätigung, mit 1.5 mm Durchmesser
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Länge (metrisch) 870 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,02 mL
Enthält Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel
Umfang Weiß
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,2 mL
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385