Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Austauschbare Schließelemente aus PTFE ermöglichen schmierfettfreie Betätigung, mit 1.5 mm Durchmesser
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 820 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Enthält | Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel |
| Umfang | Weiß |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse B |
| Mehr anzeigen |