Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, zertifiziert
Artikelnummer. p-8002597
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12493471
Marke: Pyrex 3295/28ASWC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit. Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt. Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit.Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt.Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
  • Entspricht ISO 385
  • Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das an drei Punkten der Skala exakt abgegebene Volumen
  • Individuelle Seriennummer und Einzelzertifikat ermöglichen umfassende Rückverfolgbarkeit zu National Standards
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Präzisionsgefertigte Röhre aus Borosilikatglas sorgt für hohe Genauigkeit
  • Schmierstofffreies Schließelement 1.5 mm aus PTFE
  • Skala in weißem Einbrennlack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Länge (metrisch) 870 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,2 ml
Enthält Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel
Umfang Weiß
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,1 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität ISO 385