Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht der ISO-Norm 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1.5 mm Bohrung. Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
Marke:  Pyrex 3295/14AS
39.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11307964
  • 57.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht ISO 385.Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1,5-mm-Bohrung.Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
  • Entspricht ISO 385
  • Präzisionsgefertigte Röhre (Borosilikatglas) sorgt für hohe Genauigkeit
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Pyrex™ Borosilikatglas
Austauschbarer PTFE-Schlüssel für Absperrhahn mit 1.5 mm-Bohrung
PTFE
Bürette
ISO 385
620 mm
0.1 ml
Weiß
±0,05 ml
Klasse AS
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    16
    Minuten
    35
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,1 ml; Toleranz:±0,05 ml