Learn More
Pyrex™ Hochtemperatur-Dichtungsscheibe Artikelnummer.: 15707967
Pyrex™ Hochtemperatur-Dichtungsscheibe
Artikelnummer. 15707967
Artikelnummer. 15707967
Marke: Pyrex 4546/25
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pyrex™ Hochtemperatur-Dichtscheiben werden aus PTFE hergestellt und sind widerstandsfähig gegen chemische Korrosion.
  • Zur Verwendung mit Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520
  • Ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien
  • Roter thermoplastischer Polyester-Verschluss mit naturfarbener PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
  • Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
  • Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Gewindegröße (metrisch) GL25
Produkttyp Kappen-Dichtungsscheibe
Zur Verwendung mit (Geräte) Pyrex™ Medien-Laborflasche
Verschlussgröße 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Hochtemperatur-Dichtungsscheibe >