Learn More
Corning™ GLAS WOLLE 8 MICRONS
Starke, weiche, biegsame Glaswolle ist ideal für allgemeine Labor- und Industrieanwendungen. Geeignet zum Filtern.
Marke: Corning™ 34552-01
Weitere Details : CAS : 65997-17-3 Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Starke, weiche, biegsame Glaswolle ist ideal für allgemeine Labor- und Industrieanwendungen. Geeignet zum Filtern.
- Borosilikatglas
- Enthält minimale Schwermetalle
- Niedriger Alkaligehalt, stark, weich, biegsam
- Faserdurchmesser, 8 Micron
Bestellinformation
Lieferung als Roving mit einem Durchmesser von ca. 2 in. (5 cm) und einer Länge von 22 ft. (6.7 m); verpackt in Beuteln von 1/2 lb. (226 g); 1 lb. (454 g) pro Packung
Spezifikation
Jeweils | |
Für allgemeine Labor- und Industrieanwendungen, geeignet für Filterung | |
0.008 mm |
Glaswolle | |
Kalknatron-Borosilikatglas |