Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert
Artikelnummer. 11393544
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11393544
Marke: Pyrex 3201/04WC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Zertifizierte Messzylinder Klasse A aus Glas werden individuell geprüft und mit Zertifikat über das genaue Volumen bei 5 Punkten auf der Skala geliefert.
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder mit Graduierung der Klasse A mit Werkszertifikat werden einzeln getestet und mit einem Zertifikat geliefert, das das genaue Volumen an 5 Messpunkten anzeigt.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H" 
  • Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
  • Entspricht: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Weiß
Form Rund
Zertifizierung/Konformität BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Höhe (angloamerikanisch) 5,51 in.
Höhe (metrisch) 140 mm
Tolerance Metric ± 0,1 ml
Typ Messzylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 10 ml
Enthält Zertifikat mit genauem Volumen bei 5 Punkten auf der Skala
Umfang Weiße Emaillefarbe
Graduierungen 0.2 ml