Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke: Pyrex 3200/18MP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
± 20 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
2000 ml | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
505 mm | |
20 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung > Kapazität: 2000 ml; Graduierungen: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur