Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen und abnehmbaren Standfuß
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Pyrex 3215/06MP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11393564
  • 48.35 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack problemlos ablesbar
  • Sechseckiger, abnehmbarer Fuß aus Polyethylen:absorbiert Stöße, vermeidet Bruchschäden und gibt Standsicherheit
  • Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
  • Klasse B
  • Konform mit:DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement parts: separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,5 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
25 ml
Stopfen, abnehmbarer Fuß
14/23
0.5 ml
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
B
175 mm
Weißes Email
Polyethylen
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen und abnehmbaren Standfuß > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,5 ml