Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen und abnehmbaren Standfuß
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marca: Pyrex 3215/12P
Descripción
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack problemlos ablesbar
- Sechseckiger, abnehmbarer Fuß aus Polyethylen:absorbiert Stöße, vermeidet Bruchschäden und gibt Standsicherheit
- Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
- Klasse B
- Konform mit:DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Replacement parts: separat lieferbar
Especificaciones
Hexagonal | |
Rund | |
±2 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
250 ml | |
Stopfen, abnehmbarer Fuß | |
29/32 | |
2 ml |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
320 mm | |
Weißes Email | |
Polyethylen |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.