Learn More
Pyrex™ Gasverteilungsrohr
Verteilung von Gas in Flüssigkeiten zur Bildung der optimalen Bläschengröße. Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen sind in verschiedenen Porengrößen lieferbar.
89.60 € - 98.05 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 300 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verteilung von Gas in Flüssigkeiten |
Enthält | Gesinterter Hülse |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15608166
|
Pyrex
3830/04M |
Porosität:2 |
97.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12663232
|
Pyrex
3830/02M |
Porosität:1 |
97.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12547866
|
Pyrex
3830/06M |
Porosität:3 |
89.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10217634
|
Pyrex
3830/00M |
Porosität:0 |
98.05 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gas in Flüssigkeiten dispergieren, um die optimale Blasengröße zu erzielen.Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen werden in einer Vielzahl von Porositäten geliefert.
- Ideal zur Dispersion von Gas in Flüssigkeiten
- Borosilikatglasröhrchen mit gesinterter Hülse
- Auswahl an Hülsenporositäten für eine optimale Gasblasengröße
Spezifikation
Borosilikatglas | |
300 mm | |
Zur Verteilung von Gas in Flüssigkeiten | |
Gesinterter Hülse |