Learn More
Pyrex™ Filterhalter
Zur Verwendung mit dem Filtersystem aus Pyrex™-Borosilikatglas.
Marke: Pyrex 5809/2
129.47 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Filtersystem aus Pyrex™-Borosilikatglas.
- Trichter mit Kapazität von 300 ml
- Voll autoklavierbar Ideal für Mikrobiologie
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Filtrationssystem | |
Gehäuse 1EA |
300 ml Trichter | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Trichter für Filtersysteme |