missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit Standardschliffstopfen
Maschinengeblasener Körper
414.00 € - 609.21 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Glas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Lang |
Graduated | Ja |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Bodenform | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Bodenform | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17622995
|
Corning™
56404L |
4000 ml | 38 | Flach | ±1 ml |
609.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15728689
|
Corning™
5640-1 |
1 ml | 8 | Rund | ±0.03 ml |
414.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Maschinengeblasener Körper
- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
- Scharfe, klare Teilstrichlinien
- Kalibriert “auf Volumenaufnahme” innerhalb der Klasse-A-Toleranzen
- Größen von 1 bis 10 ml für die Mikrochemie
- Die Größen 1 und 2 ml sind reagenzglasförmig.
- Die Größen von 3000 bis 6000 ml haben Standard Taper (Standardkegel)-förmige Pennyhead-Stopfen.
- Die Größen von 1 bis 2000 ml haben Corning™ Zylinderkopfstopfen mit flachen Spitzen, um den Stopfen umgekehrt auf den Tisch zu stellen und so die Verschmutzung der Stopfen zu reduzieren
Spezifikation
Glas | |
Lang | |
Ja | |
A |