Learn More
Pyrex™ Pyrex™ ETFE-Ausgießringe
Artikelnummer. 10496830
45 mm
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
32 mm
45 mm
Zum tropffreien Ausgießen. Pyrex™ ETFE-Ausgießringe funktionieren gut bei Anwendungen mit hohen Temperaturen.
Verhindern Tropfen beim Ausgießen.Pyrex™ ETFE-Ausgießringe eignen sich gut für Hochtemperaturanwendungen.
  • Für den Gebrauch mit Flaschen der 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 Reihe
  • Ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen
  • Roter Ausgießring aus Ethylen-Tetrafluoroethylen
  • Widersteht Heißluftsterilisation von bis zu 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material ETFE
Menge 10/Packung
Sterilität Heißluftsterilisiert
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen der Serie Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Pyrex™ ETFE-Ausgießringe >