Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Länge (metrisch):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Description
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
- Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
- Unbehandelt
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 36 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Großpackung |
| Eingefasst | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Show More |