Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Produktkode 10008522 Shop alle Corning produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Länge (metrisch):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Produktkode 10008522
missing translation for 'mfr': Corning™ 9944516
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.