Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Negative Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Descripción
- Steril, mit Stopfen
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
- Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
- Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Información de órdenes
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
| Material | Glas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Negative Graduierungen | 1 ml |
| Spitzenform | Rund |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |
| Farbe | Blau |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Typ | Serologische Pipette |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido