Learn More
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung
Einweg-Pipetten sind für die Abgabe mit Ausblasen kalibriert. Verpackt in Klappdeckelbehälter, um die Pipetten im Rack zu halten.
261.28 € - 399.36 €
Spezifikation
Aspiratorstopfen | Ja |
---|---|
Kalibriert | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10048662
|
Corning™
7078D-5 |
5 ml |
325.83 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10662234
|
Corning™
7078D-10 |
10 ml |
399.36 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10652234
|
Corning™
7078D-1 |
1 ml |
261.28 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Einweg, steril, verstopft
- Versiegelt in Polyethylen-Beuteln
- Die ISO-Farbcodierung ist auf einen Abreißstreifen gedruckt.
Spezifikation
Ja | |
ASTM E714 | |
Steril | |
Rund | |
Ja |
Ja | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Serologische Pipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung