Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Glastrichter mit Glasküken
Für den Transfer von Flüssigkeiten.
Marke:  Pyrex 3590/06
143.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323684
  • 155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 4
  • Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Mit doppelt graduierter Skala, die das ungefähr enthaltene/abgelassene Volumen anzeigt
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Mit austauschbarem Glashahn
  • Mit Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Ja
10 ml
Pyrex™, Borosilikatglas
Glasstopfen und Schlüssel
Tropftrichter