Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Glastrichter mit Glasküken
Für den Transfer von Flüssigkeiten.
Marke:  Pyrex 3590/02
114.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11303684
  • 120.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 4
  • Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Mit doppelt graduierter Skala, die das ungefähr enthaltene/abgelassene Volumen anzeigt
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Mit austauschbarem Glashahn
  • Mit Glasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Ja
2 ml
Pyrex™, Borosilikatglas
Glasstopfen und Schlüssel
Tropftrichter