Learn More
Corning™ PYREX™ Kulturröhrchen mit Gewindeende und Beschriftungsfläche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11313865 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5 ml
11.5 ml
15.5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11313865
Marke: Corning™ 9944720
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
  • Für Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
  • Borosilikatglas mit rundem Boden
  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Mit Gewinde für Schraubverschlüsse (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Schraubgewinde
Kapazität (metrisch) 24 ml
Länge (metrisch) 125 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Weiße Beschriftungsfläche
Verpackung Großpackung
Gewindegröße 18-415
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Kulturröhrchen