Learn More
Corning™ PYREX™ Klonzylinder
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
125 Stück
Beschreibung
Klonen Sie eine einzelne Zelle oder Gruppe von Zellen, indem Sie sie mit diesem Glaszylinder umgeben. Tauchen Sie das Ende des Zylinders in ein steriles Silikonfett, bevor Sie es auf den Boden eines Kulturkolbens drücken, um eine isolierte Vertiefung zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
| Produkttyp | Klon-Zylinder |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |