Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas mit sechseckigem Glasfuß.
Marke: Pyrex 3212/08WC
159.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
- Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das genaue enthaltene Volumen an 5 Punkten der Skala
- Konformität H-zertifiziert
- Aufgedruckte, individuelle Seriennummer für die Chargenzertifizierung
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas, sechseckiger Glasfuß
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Mit Polyethylen-Stopfen
Spezifikation
Hexagonal | |
Glas | |
Klasse A | |
226 mm | |
19/26 |
Messzylinder | |
ISO 4788 | |
50 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
Polyethylen |