Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
170.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Beschreibung
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
- Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
- Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
- Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbare Chargenidentifikation
- Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.3 gal. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 7.1 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien |
Material | Borosilikatglas |
Menge | 1 Ea. |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
Closure Included | Nein |