Learn More
Pyrex™ Weithals-Siedekolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Aus Borosilikatglas
135.00 € - 1000.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12539105
|
Pyrex
1120/08D |
250 ml |
216.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12549105
|
Pyrex
1120/14D |
500 ml |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12549975
|
Pyrex
1120/22D |
2000 ml |
590.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11991718
|
Pyrex
1120/29D |
6000 ml | N/A | ||||||
15567660
|
Pyrex
1120/04M |
100 ml |
427.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15577660
|
Pyrex
1120/18D |
1000 ml |
1000.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15587660
|
Pyrex
1120/26D |
4000 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 24450 und DIN 12353
- Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
- Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Rund |